Documents
B83509
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzyl bromide
96%
Synonyme(s) :
α-Bromo-m-xylene
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.566 (lit.)
Point d'ébullition
185 °C/340 mmHg (lit.)
Densité
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
FWLWTILKTABGKQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter