Principaux documents
B79684
Sigma-Aldrich
2-Bromopropiophenone
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
α-Bromopropiophenone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCHBrCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.07
Beilstein:
508550
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.571 (lit.)
pb
245-250 °C (lit.)
Densité
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(Br)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
Clé InChI
WPDWOCRJBPXJFM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter