Principaux documents
722030
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-bromopyrrolidine
96%
Synonyme(s) :
tert-Butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
500 MG
90,90 €
90,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
90,90 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H16BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
90,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
96%
Forme
solid
Pf
47-52 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1
InChI
1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable