Principaux documents
B74402
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitrotoluene
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
powder
Pf
76-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1Br)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)8/h2-4H,1H3
Clé InChI
XFZFJQHXWJIBQV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable