B5453
2-Benzimidazolylurea
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H8N4O/c9-7(13)12-8-10-5-3-1-2-4-6(5)11-8/h1-4H,(H4,9,10,11,12,13)
Clé InChI
LNYZEFQMIURYEI-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable