B35407
2,2′-Biquinoline
98%
Synonyme(s) :
2,2′-Diquinolyl, Cuproin
31,40 €
About This Item
31,40 €
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder
Pf
192-195 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc2nc(ccc2c1)-c3ccc4ccccc4n3
InChI
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17(19-15)18-12-10-14-6-2-4-8-16(14)20-18/h1-12H
Clé InChI
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable