Principaux documents
B1806
Sigma-Aldrich
Benzalphthalide
Synonyme(s) :
3-Benzylidenephthalide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
99-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1OC(=C/c2ccccc2)\c3ccccc13
InChI
1S/C15H10O2/c16-15-13-9-5-4-8-12(13)14(17-15)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-10H/b14-10-
Clé InChI
YRTPZXMEBGTPLM-UVTDQMKNSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable