ALD00600
Zhu-Yu Auxiliary
98%
Synonyme(s) :
1-Carboxy-1-methylethoxyammonium chloride, 2,2-Dimethyl aminooxyacetic, 2-(Aminooxy)-2-methylpropanoic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
98%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
Disponibilité
available only in USA
Pf
150-165 °C
Chaîne SMILES
[Cl-].NOC(C)(C)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C4H9NO3.ClH/c1-4(2,8-5)3(6)7;/h5H2,1-2H3,(H,6,7);1H
Clé InChI
ZJPZGAAOCIFBDI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.