ALD00418
4-Methoxyphenyl ester fluorosulfuric acid
About This Item
Produits recommandés
Description
Fp: >230°F
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.479
Densité
1.367 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
O=S(OC1=CC=C(OC)C=C1)(F)=O
InChI
1S/C7H7FO4S/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12-13(8,9)10/h2-5H,1H3
Clé InChI
KRFXUAVCNYFMJE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable