Principaux documents
ALD00430
Sigma-Aldrich
1-Naphthalenyl ester fluorosulfuric acid
500 MG
11,60 €
11,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
11,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H7FO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
11,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Fp: >230°F
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5576
Densité
1.3674 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
O=S(OC1=CC=CC2=CC=CC=C21)(F)=O
InChI
1S/C10H7FO3S/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clé InChI
GEZWNEDYJCOWLU-UHFFFAOYSA-N
Application
The following aryl fluorosulfate can be utilized as a cross-coupling partner in Suzuki-Miyaura reactions. The standard reaction conditions for these palladium-catalyzed C-C bond formations are ligand-free and can be performed in water, at room temperature and are not air sensitive.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable