Principaux documents
ALD00062
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzenesulfonyl fluoride
95%
10 G
956,00 €
956,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
956,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H3F3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
956,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
30-36 °C
Chaîne SMILES 
FS(C1=C(F)C=CC(F)=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H3F3O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
QHGFXAZDLIJQIV-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic
acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
216.0 °F
Point d'éclair (°C)
102.22 °C
Articles
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Contenu apparenté
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.