Documents
ALD00178
Sigma-Aldrich
2-Fluorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4F2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n/D 1.476
Densité
1.421 at 25 °C
Chaîne SMILES 
FC1=CC=CC=C1S(=O)(F)=O
InChI
1S/C6H4F2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
Clé InChI
ODVXTZVBPYPQLJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.0 °F
Point d'éclair (°C)
106.67 °C
Contenu apparenté
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.