Principaux documents
AFM-75009-12
Sigma-Aldrich
12 mm Disc Gripper for AFM
1 EACH
20,40 €
20,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
20,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
NA.23
20,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description générale
Unique gripper that easily pick up 12 mm diamter AFM/STM discs from a flat surface. Features a protective rubber-coated tip.