Principaux documents
933430
Sigma-Aldrich
AFM Disc
disc diam. 12 mm
Synonyme(s) :
Metal Discs
1 EACH
77,00 €
77,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
77,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
NA.23
77,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Diam. du disque
12 mm
Description générale
EMS techware
Application
12MM Specimen Metal Discs are used for the Atomic Force Microscope. These are high quality metal discs with smooth edges and flat surfaces for use in atomic force microscopy.