ADE001449
(2,3,6-Trimethoxypyridin-4-yl)methanol
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H13NO4
Poids moléculaire :
199.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
COc1cc(CO)c(OC)c(OC)n1
InChI
1S/C9H13NO4/c1-12-7-4-6(5-11)8(13-2)9(10-7)14-3/h4,11H,5H2,1-3H3
Clé InChI
LAYHLBIUZFTQRQ-UHFFFAOYSA-N