Principaux documents
730173
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
2-(Trifluoromethyl)isonicotinic acid
500 MG
31,00 €
31,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
31,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H4F3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
31,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
217-223 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccnc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-4(6(12)13)1-2-11-5/h1-3H,(H,12,13)
Clé InChI
BZFGKBQHQJVAHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable