A76982
3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
powder
Pf
205-210 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1nccnc1C(O)=O
InChI
1S/C5H5N3O2/c6-4-3(5(9)10)7-1-2-8-4/h1-2H,(H2,6,8)(H,9,10)
Clé InChI
ZAGZIOYVEIDDJA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable