Principaux documents
11585
Sigma-Aldrich
4-Amino-nicotinic acid
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Amino-3-pyridinecarboxylic acid
5 G
49,40 €
49,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
49,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
49,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
solid
Impuretés
≤1.0% water
Pf
307-312 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Nc1ccncc1C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-2-8-3-4(5)6(9)10/h1-3H,(H2,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
IASBMUIXBJNMDW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Amino-nicotinic acid is a white to light yellow and faint beige to light beige and faint brown to light brown powder or crystals.
Application
4-Aminonicotinic acid has been used in the preparation of 2-methyl-pyrido-oxazine.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable