Principaux documents
A70836
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-nitropyrimidine
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit A70836, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
98%
Forme
powder
Pf
235-237 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ncc(cn1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H4N4O2/c5-4-6-1-3(2-7-4)8(9)10/h1-2H,(H2,5,6,7)
Clé InChI
SSHFCFRJYJIJDV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable