Principaux documents
290092
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
98%
1 G
35,00 €
35,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
35,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H7N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
223-225 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1cc(N)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-4-2-6(7)8-3-5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
Clé InChI
GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The crystal structure of 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine was elucidated[1].
Application
2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine was used in the preparation of matrix mixture required to study new technical developments for the direct tissue analysis of peptides[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
R Lemaire et al.
Analytical chemistry, 78(3), 809-819 (2006-02-02)
Direct analysis of tissue by MALDI-MS allows the acquisition of its biomolecular profile while maintaining the integrity of the tissue, giving cellular localization, and avoiding tedious extraction and purification steps. However, direct tissue analysis generally leads to some extent to
I Bryndal et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 96, 952-962 (2012-09-04)
The crystal structures of 2-amino-4-methyl-3-nitropyridine (I), 2-amino-4-methyl-3,5-dinitropyridine (II) and 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine (III) have been determined. The compounds crystallize in the monoclinic P2(1)/n, triclinic P-1 and monoclinic C2/c space groups, respectively. These structures are stabilized by a combination of N-H···N and N-H···O