Documents
A55799
Sigma-Aldrich
1-Amino-9-fluorenone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
118-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cccc2-c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C13H9NO/c14-11-7-3-6-9-8-4-1-2-5-10(8)13(15)12(9)11/h1-7H,14H2
Clé InChI
KSEPMOMKAQKOSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Daniel Thangadurai T et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 199, 465-471 (2017-11-21)
To sense biologically important entities with different size and dimensions, a fluorenone based fluorescent receptor was designed and synthesized. Probe 1 displayed a distinct fluorescence enhancement emission at 565nm for pyrophosphate and 530nm for alanine in polar solvent. The fluorescence