Principaux documents
A14405
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-1-cyclohexene
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H9COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit A14405, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
pb
201-202 °C (lit.)
Densité
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)C1=CCCCC1
InChI
1S/C8H12O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h5H,2-4,6H2,1H3
Clé InChI
LTYLUDGDHUEBGX-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Marcelina Mazur et al.
Biomolecules, 10(1) (2020-01-16)
Starting from 1-acetyl-1-cyclohexene, three enantiomeric pairs (ee ≥99%) of bicyclic δ-halo-γ-lactones with cyclohexane ring were obtained in five-step synthesis. The key stereochemical steps were lipase-catalyzed kinetic resolution of racemic 1-(cyclohex-1-en-1-yl) ethanol followed by transfer of chirality to ethyl 2-(2-ethylidenecyclohexyl) acetate
Gilles Brackman et al.
PloS one, 6(1), e16084-e16084 (2011-01-21)
Many bacteria, including Vibrio spp., regulate virulence gene expression in a cell-density dependent way through a communication process termed quorum sensing (QS). Hence, interfering with QS could be a valuable novel antipathogenic strategy. Cinnamaldehyde has previously been shown to inhibit