A12607
9-Acetylanthracene
98%
67,70 €
About This Item
67,70 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
75-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10H,1H3
Clé InChI
NXXNVJDXUHMAHU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable