96170
Z-Gly-NH2
≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Z-glycinamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
136-139 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
NC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12N2O3/c11-9(13)6-12-10(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H2,11,13)(H,12,14)
Clé InChI
HQYMUNCIMNFLDT-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable