938203
Cobalt iron oxide
nanoparticles, 8 nm particle size, 1 wt. % in water
Synonyme(s) :
CoFe2O4 nanoparticles, Cobalt ferrite nanoparticles, Cobalt diiron tetraoxide, Cobalt ferrate, Cobalt ferrite, Cobalt iron spinel
343,00 €
About This Item
343,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
dispersion
Concentration
1 wt. % in water
Taille des particules
8 nm
pb
>1000 °C (Cobalt iron oxide)
Pf
>400 °C (Cobalt iron oxide)
Chaîne SMILES
[Co+2].[Co+2].[Fe+3].[Fe+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Co.2Fe.5O/q2*+2;2*+3;5*-2
Clé InChI
XNGOCNMGDFPQTP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable