153826
2-Adamantanol
97%
Synonyme(s) :
2-Hydroxyadamantane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
258-262 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC1[C@H]2C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H]1C3
InChI
1S/C10H16O/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6/h6-11H,1-5H2/t6-,7+,8-,9+,10?
Clé InChI
FOWDOWQYRZXQDP-MGPGSJOLSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable