934046
Ethyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
≥99%, anhydrous, battery grade
Synonyme(s) :
1,1,2,2-Tetrafluoroethyl ethyl ether, 1-Ethoxy-1,1,2,2-tetrafluoroethane, ETFE, HFE 374
196,00 €
About This Item
196,00 €
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤100 ppm HF
≤200 ppm H2O
pb
58 °C
Pf
-86 °C (lit.)
Densité
1.21 g/mL
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
FC(F)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C4H6F4O/c1-2-9-4(7,8)3(5)6/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
HBRLMDFVVMYNFH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
5.0 °F
Point d'éclair (°C)
-15 °C