934011
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
≥99%, anhydrous, battery grade
Synonyme(s) :
BTC, BTFC, Bistrifluoroethyl carbonate, Carbonic Acid Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Carbonic Acid;2,2,2-trifluoroethanol, DFDEC, TFEC
About This Item
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
Application: Battery manufacturing
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impuretés
≤100 ppm H2O
≤250 ppm HF
Point d'ébullition
118 °C
Densité
1.51 g/mL
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F
Point d'éclair (°C)
29 °C