Principaux documents
933368
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
SEM Pin Stub Adapter, size 15 mm
Synonyme(s) :
stub adapter
1 EACH
131,00 €
131,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
131,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
NB.35
131,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Taille
15 mm
Description générale
EMS techware
Application
A simple to use adapter which will convert Hitachi, JEOL or ISI microscopes to use ⅛" pin stubs or Cambridge stubs.
Made of aluminum with spring retainers which will give a good connection.