Principaux documents
933414
Sigma-Aldrich
SEM Mounting
Aluminum Standard, 15X10mm, 10/PK
Synonyme(s) :
cylinder stub
1 EACH
46,90 €
46,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
46,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
NA.23
46,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Catégories apparentées
Description générale
EMS techware
Application
Cylinder specimen mounts are for use with JEOL and ISI scanning electron microscopes.
Surface: ⅝" dia. (15mm), height ⅜" (9.5mm)
Aluminum: Standard
The mounts are made from ultra-pure aluminum with standard lathe finish.