Principaux documents
933325
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Multi Holder for 6 Pin Stubs, Hitachi, M4
Synonyme(s) :
6-pin SEM mount
1 EACH
219,00 €
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
219,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
NB.35
219,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Catégories apparentées
Description générale
EMS techware
Application
This 42 mm in diameter multi pin holder is designed to save time. It is made from machined aluminum with stainless steel set screws. It accommodates up to six standard 12.7 mm (½") pin stubs with 3.2 mm (⅛") pin.