Principaux documents
590487
Sigma-Aldrich
Poly(3,5 pyridine)
Synonyme(s) :
Poly(3,5-pyridinediyl)
250 MG
441,00 €
441,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
441,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C5H3N)n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
441,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Application
Light-emitting conjugated polymer.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable