Principaux documents
928704
Sigma-Aldrich
Microdot tips
Tapered, clear, 27G, 1.26"
Synonyme(s) :
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
1 EACH
82,30 €
82,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
82,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
42142600
Nomenclature NACRES :
NA.25
82,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
Microdot tips, Tapered, clear, 27G, 1.26" ID 0.008" 50/box
Application
These microdot tips are compatible with fine particle-filled materials and can produce precise micro-deposits as small as 100 μm.