92855
Glycerol trienanthate
≥94%
Synonyme(s) :
1,2,3-Trienanthoylglycerol, Glycerol triheptanoate, Triheptanoin, Trioenanthin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥94% (TLC)
≥94%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444
Densité
0.966 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCC(OCC(COC(CCCCCC)=O)OC(CCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C24H44O6/c1-4-7-10-13-16-22(25)28-19-21(30-24(27)18-15-12-9-6-3)20-29-23(26)17-14-11-8-5-2/h21H,4-20H2,1-3H3
Clé InChI
PJHKBYALYHRYSK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
404.6 °F - open cup
Point d'éclair (°C)
207 °C - open cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter