T5534
Glyceryl triundecanoate
≥98%
Synonyme(s) :
1,2,3-Triundecanoylglycerol, Glycerol triundecanoate, Triundecanoin
333,00 €
About This Item
333,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
solid
Groupe fonctionnel
ester
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H68O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-34(37)40-31-33(42-36(39)30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)32-41-35(38)29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h33H,4-32H2,1-3H3
Clé InChI
MBXVIRZWSHICAV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- as a reference standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis to identify the hydrolysis products and lipolytic activity in human milk
- as an internal standard in gas chromatography analysis for total fat estimation
- as an internal standard for fatty acid analysis in vegetable and meat samples
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter