926892
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å, thiol functionalized
Synonyme(s) :
Mesoporous silica
307,00 €
About This Item
307,00 €
Produits recommandés
Dimension de pores
30 Å pore size
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
thiol
Chaîne SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- water treatment
- gas processing
- supported catalysis
- drug delivery
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1