926884
MCM-41 100nm nanoparticle
pore size 30 Å, amine functionalized
Synonyme(s) :
Mesoporous silica
307,00 €
About This Item
307,00 €
Produits recommandés
Dimension de pores
30 Å pore size
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- water treatment
- gas processing
- supported catalysis
- drug delivery
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation