900783
Silica
mesoporous MCM-48, <15 μm particle size, pore size 3 nm, thiol functionalized
Synonyme(s) :
Mesoporous silica, Thiol functionalized MCM-48, Thiol functionalized mesoporous slica
Forme
solid
Superficie
1400-1600 m2/g
Taille des particules
<15 μm
Dimension de pores
0.4-0.6 cm3/g pore volume
2-4 nm pore diameter
3 nm pore size
Groupe fonctionnel
thiol
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable