925098
Potassium tetrachloroplatinate(II)
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Potassium platinum(II) chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99.9% trace metals basis
Densité
3.38 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[K+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pt/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Clé InChI
RVRDLMCWUILSAH-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable