379808
Sodium tetrachloropalladate(II)
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Palladium(II) sodium chloride
178,00 €
About This Item
178,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Na.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Clé InChI
ZIXLZKBNIAXVBE-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.