378658
1-(2-Hydroxyethyl)-2-imidazolidinone solution
75% in H2O
Synonyme(s) :
1-(Hydroxyethyl)ethyleneurea, NSC 5775
51,20 €
About This Item
51,20 €
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Concentration
75% in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.466
Densité
1.19 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
OCCN1CCNC1=O
InChI
1S/C5H10N2O2/c8-4-3-7-2-1-6-5(7)9/h8H,1-4H2,(H,6,9)
Clé InChI
HBAIZGPCSAAFSU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Reactant for synthesis of:
MDM2-p53 protein-protein interaction inhibitors
Amino acid-derived heterocycles
dopamine D-2 and serotonin 5-HT2 antagonists
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable