Principaux documents
923427
Sigma-Aldrich
2-(4-((2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)oxy)piperidin-1-yl)acetic acid
Synonyme(s) :
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H30N2O5
Poids moléculaire :
354.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
Boc
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(CN1CCC(OC2CC3(CN(C(OC(C)(C)C)=O)C3)C2)CC1)=O
InChI
1S/C18H30N2O5/c1-17(2,3)25-16(23)20-11-18(12-20)8-14(9-18)24-13-4-6-19(7-5-13)10-15(21)22/h13-14H,4-12H2,1-3H3,(H,21,22)
Clé InChI
FBAXECBIBBBIPB-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(4-((2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)oxy)piperidin-1-yl)acetic acid is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Informations légales
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable