Principaux documents
920657
Sigma-Aldrich
3-(7-(tert-Butoxycarbonyl)-2-ethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoic acid hydrochloride
Synonyme(s) :
Rigid linker for PROTAC® development
50 MG
393,00 €
393,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
393,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H26ClN3O4
Poids moléculaire :
359.85
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
393,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder and chunks
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
Boc
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCC1=C(CCC(O)=O)N2CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC2=N1.Cl
Clé InChI
OYHWWEYTVJATKM-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(7-(tert-Butoxycarbonyl)-2-ethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-3-yl)propanoic acid hydrochloride is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Informations légales
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable