Principaux documents
923346
Sigma-Aldrich
1-(2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Synonyme(s) :
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H21N3O4
Poids moléculaire :
307.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
Boc
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(C(C=N1)=CN1C2CC3(C2)CN(C(OC(C)(C)C)=O)C3)=O
Clé InChI
BCYRREPCVZENEY-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
923311
923338
923370
923419
923427
Informations légales
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable