Principaux documents
921009
Sigma-Aldrich
Silver(I) carbonate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Silver carbonate
50 G
401,00 €
401,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
401,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Ag2CO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.75
Beilstein:
6936654
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.23
401,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.99% trace metals basis
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Densité
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Application
Silver carbonate can be used in preparing silver-based photocatalysts with enhanced photodegradation properties.[1][2][3][4] Silver nanoparticles synthesized from Ag2CO3 in ionic liquid under microwave conditions is applicable in electrochemical CO2 reduction.[5]
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Silver carbonate loaded on activated carbon composite photocatalyst with enhanced photocatalytic activity under visible light irradiation.
Zhu X, et al.
Materials Technology: Advanced Performance Materials, 32(1), 38-45 (2017)
Hydrothermal synthesis of Ag2CO3-TiO2 loaded reduced graphene oxide nanocomposites with highly efficient photocatalytic activity.
Pant B, et al.
Chemical Engineering Communications , 207(5), 688-695 (2020)
The photocatalytic performance of silver halides − Silver carbonate heterostructures.
Dostanic J, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 336, 1-7 (2017)
Synthesis of Silver Nanocatalysts Using Microwave Irradiation in Ionic Liquid for Reduction of Carbon Dioxide to CO By Solar-Driven Electrochemical.
Park J C, et al.
Electron Microscopy Reviews, 63, 3224-3224 null