Principaux documents
920290
Sigma-Aldrich
Indium Phosphide Zinc Sulfide (InP/ZnS) Quantum Dots
in toluene, stabilized with oleic acid, fluorescence λem 620 nm
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Formule linéaire :
InP/ZnS
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
in toluene
Fluorescence
FWHM 40-45 nm
λem 620 nm
, quantum yield ≥60%
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Reactive group: Amine
Application
InP/ZnS core shell nanocrystals are Cadmium free/heavy metal free quantum dots suitable for different applications like light emitting diodes such as LEDs, displays, and biomedical applications. These Qdots are environmentally-friendly, heavy metal-free alternative to cadmium based quantum dots. These InP/ZnS core/shell quantum dots are non-toxic while offering high performance for various applications
Attention
Do not freeze.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Lungs
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.2 °F
Point d'éclair (°C)
4 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Solar cell sensitized with ?green? InP-ZnS quantum dots: Effect of ZnS shell deposition
Zavaraki J A, et al.
Nanostructured Conjugated Polymers for Photovoltaic Devices, 22 (2020)
Bing Chen et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(32), e2002454-e2002454 (2020-07-03)
InP quantum dots (QDs) are typical III-V group semiconductor nanocrystals that feature large excitonic Bohr radius and high carrier mobility. The merits of InP QDs include large absorption coefficient, broad color tunability, and low toxicity, which render them promising alternatives
Articles
Colloidal quantum dots are nano-meter sized, single-crystalline semiconductor fragments that can have highly customizable optical, electronic, and chemical properties through controlled synthesis.