Unfortunately, this product does not have a Zeta potential measurement to test the surface charge. Generally, carboxylic acid surface functionalization leads to a negative charge.
900224
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
carboxylic acid functionalized, fluorescence λem 620 nm, 1 mg/mL in H2O
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs
156,00 €
About This Item
156,00 €
Produits recommandés
Forme
dispersion
Niveau de qualité
Concentration
1 mg/mL in H2O
Fluorescence
λem 620 nm
λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Cadmium-free quantum dots for bioimaging offer design and synthesis strategies, enhancing bioimaging and sensing applications.
-
이 제품의 표면전하가 얼마인가요?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the exact size of this QD?
1 answer-
The particle size for this item is 7.9 nm
Helpful?
-
-
What is the absorption spectrum of this quantum dot
1 answer-
As listed on the product detail page in the PROPERTIES section, the absorption spectrum for this product is as follows: λem 620 nm±10 nm, quantum yield >50%
See the image below for additional absorption data provided by the supplier, Ocean NanoTech.Helpful?