920096
Graphene, monolayer film
small grain, CVD graphene on copper foil, A5 size
Synonyme(s) :
Roll-to-Roll graphene
909,00 €
About This Item
909,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
R2R Monolayer small grain CVD graphene on copper foil, A5 size
Niveau de qualité
Description
Growth method: roll-to-roll CVD
Number of layer: Monolayer
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
Résistance de la couche
240 Ω/sq ±10%
Taille
5 μm × 5 μm ± 10% , grain size
Épaisseur
35 μm , Cu Foil
Couverture de surface
surface coverage >98%
Transmittance
>97%
Propriétés du semi-conducteur
(mobility>1500 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
Chaîne SMILES
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
Clé InChI
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
The roll-to-roll process allows continuous, large scale graphene production[1].
This small grain size product with low sheet resistance would enable unmatched reproducibility and allow high performance for CVD graphene based cell culture scaffold[2], biosensors[3] and chemically gated sensors.
Attention
Keep away from contamination, heat, dust and flame etc.
Stockage et stabilité
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.