Principaux documents
918857
Sigma-Aldrich
Tetracalcium phosphate (TTCP) powder
≥98%, ≤50 μm particle size
10 G
91,10 €
91,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
91,10 €
About This Item
Formule linéaire :
Ca4(PO4)2O
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
91,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Taille des particules
≤50 μm
Chaîne SMILES 
[Ca].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[O]
InChI
1S/Ca.H3O4P.O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);/p-3
Clé InChI
QOYIAXYUCQDEAW-UHFFFAOYSA-K
Catégories apparentées
Application
Tetracalcium phosphate (TTCP) is used in calcium hydroxide cements, and hydrolyzes slowly to form calcium hydroxide and a thin insoluble apatite layer that prevents further reaction.[1] TTCP has a calcium phosphate phase with a Ca/P ratio greater than stoichiometric hydroxyapatite (HA) which makes it useful as a ceramic biomaterial.[2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Tetracalcium phosphate: Synthesis, properties and biomedical applications
Moseke C, et al.
Acta Biomaterialia, 6(10), 3815-3823 (2010)
Calcium phosphates in biomedical applications: materials for the future?
Habraken W, et al.
Materials Today, 19(2), 69-87 (2016)