Principaux documents
918601
Sigma-Aldrich
Alpha-Tricalcium phosphate
(TCP), powder, ≥98%, <500 μm particle size
Synonyme(s) :
α-Tri-Calcium phosphate, TCP powder, α-TCP, α-Tricalcium phosphate
10 G
162,00 €
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
162,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Ca3(PO4)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.23
162,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Taille des particules
<500 μm
Chaîne SMILES 
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Clé InChI
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
Application
Hydroxyapatite and tricalcium phosphate are bioactive ceramic materials and they find applications as bone grafts, fillers and coating material for metal implants.[1][2]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
R G Carrodeguas et al.
Acta biomaterialia, 7(10), 3536-3546 (2011-06-30)
Nowadays, α-tricalcium phosphate (α-TCP, α-Ca(3)(PO(4))(2)) is receiving growing attention as a raw material for several injectable hydraulic bone cements, biodegradable bioceramics and composites for bone repair. In the phase equilibrium diagram of the CaO-P(2)O(5) system, three polymorphs corresponding to the
Biomimetic composite scaffolds containing bioceramics and collagen/gelatin for bone tissue engineering - A mini review
Kuttappan S, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 93, 1390-1401 (2016)